Merck
GF83227686
Holmium
foil, thickness 0.25 mm, size 10 × 26 mm, purity 99%
Sinónimos:
HO000230
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.070,00
US$ 1.070,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.070,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ho
Número de CAS:
Peso molecular:
164.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141606
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 1.070,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 832-276-86
tamaño
10 × 26 mm
grosor
0.25 mm
densidad
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
Clave InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)