Documentos clave
GF82919874
Molybdenum-titanium alloy, Mo80Ti20
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinónimos:
MO046010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 907,00
US$ 907,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 907,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 907,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 829-198-74
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)