Documentos clave
GF82519601
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 8mm disks, 0.50mm thickness, as rolled
Sinónimos:
NI050320
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (disks - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 825-196-01
tamaño × grosor
8 mm × 0.50 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)