Documentos clave
GF82480428
Copper-zirconium alloy, Cu70Zr30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Sinónimos:
CU236010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.820,00
US$ 1.820,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.820,00
About This Item
UNSPSC Code:
31152304
NACRES:
NA.23
US$ 1.820,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 824-804-28
weight
200 g
max. part. size
150 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)