Documentos clave
GF82101248
Copper/nickel
foil, Cu70%/Ni30%, thickness 0.016 mm, length 0.2 m, coil width 192 mm
Sinónimos:
CU130240
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 422,00
US$ 422,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 422,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
US$ 422,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 821-012-48
Longitud
0.2 m
bobina anchura
192 mm
grosor
0.016 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)