Documentos clave
GF81882322
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
1m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 1.35:1 by volume
Sinónimos:
NB015250
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 818-823-22
L × diam.
1 m × 0.4 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)