Documentos clave
GF81827781
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 1 mm, size 150 × 150 mm, condition amorphous
Sinónimos:
ES303010
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 818-277-81
size
150 × 150 mm
thickness
1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)