Merck
GF80837691
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 100 g, purity 98%
Sinónimos:
FE006045
About This Item
Fórmula lineal:
Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 808-376-91
resistividad
9.71 μΩ-cm
peso
100 g
tamaño medio de partícula
1-6 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)