Documentos clave
GF80790240
Iron/nickel
rod, Fe54%/Ni46%, 8.2 mm diameter, length 1000 mm, temper as drawn
Sinónimos:
FK267920
About This Item
Código UNSPSC:
11171604
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 807-902-40
Longitud
1000 mm
diámetro
8.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)