Documentos clave
GF80700364
Copper/Beryllium
rod, Cu98%/Be 2%, length 100 mm, 20 mm diameter, temper hard
Sinónimos:
CU077950
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 807-003-64
Longitud
100 mm
diámetro
20 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)