Documentos clave
GF80317201
Aluminum nitride
powder, 50 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Sinónimos:
AL526020
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 803-172-01
weight
200 g
max. part. size
50 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)