GF79633569
Brass
foil, Cu63%/Zn37%, thickness 0.5 mm, length 0.5 m, temper half hard
Sinónimos:
CU020400
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 796-335-69
Longitud
0.5 m
grosor
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)