Documentos clave
GF79586803
Zinc sulfide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.9%
Sinónimos:
ZN536010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 795-868-03
peso
500 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)