Documentos clave
GF79193537
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 50m length, 0.25mm conductor diameter, 0.02mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
CU065825
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
polyimide insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 791-935-37
Longitud
50 m
conductor diám.
0.25 mm
aislamiento grosor
0.02 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)