Documentos clave
GF78351824
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 2m coil, 0.1mm thickness, hard
Sinónimos:
FE240261
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil (coil - hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 783-518-24
tamaño × grosor
2 m × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)