Documentos clave
GF78218714
Stainless steel - AISI 304l
wire, 0.6 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 100 m, temper annealed
Sinónimos:
FA145120
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 782-187-14
L
100 m
diameter
0.6 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)