Documentos clave
GF78187067
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 25mm disks, 0.075mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CO010300
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil (disks - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 781-870-67
tamaño × grosor
25 mm × 0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)