Documentos clave
GF77785273
Copper/Beryllium
insulated wire, conductor diameter 0.025 mm, Cu98%/Be 2%, length 200 m, insulation thickness 0.004 mm
Sinónimos:
CU075820
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 777-852-73
Longitud
200 m
Diámetro
0.025 mm
aislamiento grosor
0.004 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)