Documentos clave
GF77588162
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 59 mm, wall thickness 2.8 mm
Sinónimos:
SI647250
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 775-881-62
Longitud
59 mm
D.E.
10.0 mm
pared grosor
2.8 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)