Documentos clave
GF76497395
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinónimos:
NI050225
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
light tight (lt)
Formulario
foil (as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 764-973-95
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)