Documentos clave
GF75591311
Gold/Nickel
wire, Au82%/Ni18%, 0.80 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Sinónimos:
AU055160
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 755-913-11
Longitud
0.1 m
diámetro
0.80 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)