GF74726477
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU070300
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (coil - half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 747-264-77
tamaño × grosor
1 m × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)