Documentos clave
GF74558559
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
1000mm rod, 3.2mm diameter
Sinónimos:
FE047905
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 745-585-59
L × diam.
1000 mm × 3.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)