Merck
GF74299214
Antimony
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.5+%
Sinónimos:
SB006030
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 557,00
US$ 557,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 557,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Sb
Número de CAS:
Peso molecular:
121.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141704
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 557,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.5%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 742-992-14
resistencia
41.7 μΩ-cm
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
densidad
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)