GF73586188
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 200mm, 0.50mm thickness
Sinónimos:
W 180300
About This Item
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 735-861-88
tamaño × grosor
70 mm × 200 mm × 0.50 mm
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)