Merck
GF72868562
Tantalum
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA000285, Ta
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ta
Número de CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141741
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
99.9%
Formulario
foil
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 728-685-62
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
25x25 mm × 0.009 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)