Documentos clave
GF72700196
Platinum/Rhodium
wire, Pt94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.05 m, temper annealed
Sinónimos:
PT075130
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 555,00
US$ 555,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 555,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 555,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 727-001-96
Longitud
0.05 m
diámetro
0.50 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)