GF72679854
Stainless steel - AISI 303 alloy, FeCr18Ni9MnSi
1000mm rod, 12mm diameter
Sinónimos:
FA117910
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 726-798-54
L × diám.
1000 mm × 12.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)