Merck
GF71589224
Ruthenium
powder, 850 max. part. size (micron), weight 1 g, purity 99.9%
Sinónimos:
RU006020
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 650,00
US$ 650,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 650,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ru
Número de CAS:
Peso molecular:
101.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141739
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 650,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 715-892-24
resistividad
7.1 μΩ-cm, 0°C
peso
1 g
tamaño de la part. máx.
850 (micron)
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
densidad
12.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Clave InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)