Merck
GF71382832
Platinum
wire, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, high purity 99.998%
Sinónimos:
PT005157
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.690,00
US$ 1.690,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.690,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pt
Número de CAS:
Peso molecular:
195.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141734
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 1.690,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.998%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 713-828-32
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
Longitud
0.2 m
diámetro
1.0 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)