Documentos clave
GF71127312
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 70%/SiO2 28%/B2O3 2%, tex number 110, length 10 m, filament diameter 0.011mm
Sinónimos:
AJ625710
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 345,00
US$ 345,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 345,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 345,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 711-273-12
Longitud
10 m
Diámetro
0.011 mm , filament diameter
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)