Documentos clave
GF71007713
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 10mm disks, 0.50mm thickness, as rolled
Sinónimos:
NI050320
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil (disks - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 710-077-13
tamaño × grosor
10 mm × 0.50 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)