Documentos clave
GF70531691
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.008 mm, Fe64%/Ni36%, size 50 × 50 mm
Sinónimos:
FE020210
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 523,00
US$ 523,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 523,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 523,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 705-316-91
tamaño
50 × 50 mm
grosor
0.008 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)