Documentos clave
GF70476183
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.5 mm, length 2 m, temper annealed
Sinónimos:
FA140350
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 704-761-83
L
2 m
thickness
0.5 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)