Documentos clave
GF68848521
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 150 x 150mm, 0.103mm nominal aperture, 0.066mm wire diameter, 150 x 150 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Sinónimos:
FE248705
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
150 x 150 (wires/inch)
Formulario
(mesh)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 688-485-21
diám. × capacidad nominal
0.066 mm × 0.103 mm , plain weave mesh
tamaño × apertura
150 mm × 150 mm × 0.37
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)