Merck
GF68843964
Magnesio
foil, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
MG000340
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mg
Número de CAS:
Peso molecular:
24.31
Beilstein:
4948473
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensayo
99.9%
Formulario
foil
temp. de autoignición
950 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 688-439-64
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
tamaño
50 × 50 mm
grosor
1.0 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
densidad
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)