Documentos clave
GF68591098
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 200m length, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
CU045840
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 974,00
US$ 974,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 974,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 974,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
polyimide insulation
thermocouple wire
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 685-910-98
Longitud
200 mm
conductor diám.
0.1 mm
aislamiento grosor
0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicación
may be used as one component of a thermocouple
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)