Documentos clave
GF68379160
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 200 x 200mm, 2.0mm thickness
Sinónimos:
MG010400
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 980,00
US$ 980,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 980,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 980,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 683-791-60
tamaño × grosor
200 mm × 200 mm × 2.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)