Documentos clave
GF68189181
Aluminum-manganese alloy, Al99.35Mn0.65
50g lump, 6mm max. lump size, granular
Sinónimos:
AD086100
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 883,00
US$ 883,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 883,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 883,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
lumps (granular)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 681-891-81
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)