Documentos clave
GF67793079
Polyimide
(PI), film, thickness 0.125 mm, size 100 × 100 mm, grade kapton hn
Sinónimos:
IM301450
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 677-930-79
size
100 × 100 mm
thickness
0.125 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)