GF67677980
Carbon - vitreous - 3000c
granule, 2-3 mm nominal granule size, weight 25 g, maximum temperature 3000c in vacuum or inert gas (500-600c in air)
Sinónimos:
VC006303
About This Item
Productos recomendados
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 676-779-80
weight
25 g
nominal granule size
2-3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)