Documentos clave
GF66491051
Magnesium fluoride
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
Sinónimos:
MG516100
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.23
assay
99.99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 664-910-51
weight
50 g
max. lump size
5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)