Documentos clave
GF66490702
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.5 mm, Fe64%/Ni36%, temper annealed, diameter 6 mm
Sinónimos:
FE020351
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 664-907-02
Diámetro
6 mm
grosor
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)