Documentos clave
GF66344687
Polyethylene - Low Density
(LDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 500 g
Sinónimos:
ET316300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 457,00
US$ 457,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 457,00
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 457,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 663-446-87
weight
500 g
nominal granule size
5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)