Documentos clave
GF66165183
Polyetheretherketone
(PEEK), fiber, tex number 23, L 2 m, filament diameter 0.034mm
Sinónimos:
EK305723
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 374,00
US$ 374,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 374,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 374,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 661-651-83
Longitud
2 m
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)