Documentos clave
GF65906488
Vanadium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Sinónimos:
V 536010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.370,00
US$ 1.370,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.370,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 1.370,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 659-064-88
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
150 (micron)
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)