GF65635229
Copper
wire reel, 5m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.98+%
Sinónimos:
Copper, CU005282
About This Item
Ensayo
≥99.98%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 656-352-29
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
5 m × 0.5 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)