Documentos clave
GF65119204
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), sheet, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, condition machining feedstock
Sinónimos:
AM373200
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.200,00
US$ 2.200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.200,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 2.200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 651-192-04
tamaño
300 × 300 mm
grosor
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)