GF64911427
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
10m wire, 0.3mm diameter, as drawn
Sinónimos:
FF215130
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 649-114-27
L × diám.
10 m × 0.3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)