Documentos clave
GF64481362
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
Sinónimos:
NI105850
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
descripción
polyester insulation
thermocouple wire
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 644-813-62
Longitud
100 mm
conductor diám.
0.25 mm
aislamiento grosor
0.004 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicación
may be used as one component of a thermocouple
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)